Documenti fondamentali
372110
Sigma-Aldrich
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
96%
Scegli un formato
1 L
CHF 86.40
CHF 86.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 86.40
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)C6H2[C(CH3)3]2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 86.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
P. ebollizione
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
25 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-9-12(2)13-10-14(17(3,4)5)16(19)15(11-13)18(6,7)8/h10-12,19H,9H2,1-8H3
BFZOTKYPSZSDEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Synthesis of 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphenol from 4-(sec-butyl) phenol and isobutene using sulfuric resin as catalyst, is reported.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 4-(Sec-butyl)-2, 6-di-tert-butylphenol.
ZANG Y-L, et al.
Fine Chemicals / ????, 1, 018-018 (2012)
Paula Vera et al.
Talanta, 188, 750-762 (2018-07-22)
Migration of non volatile compounds from twenty six PP films used as food contact materials has been studied in four simulants (ethanol 95% and 10%, acetic acid 3% and Tenax ®) and analyzed by UPLC-MS/QTOF. Seventy six compounds have been