371599
1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 25 mg/mL, clear (colorless to pink to purple)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)-n2nnnc2S
InChI
1S/C7H6N4OS/c12-6-3-1-5(2-4-6)11-7(13)8-9-10-11/h1-4,12H,(H,8,10,13)
MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)