Documenti fondamentali
370444
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,3-indoledicarboxylate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
113-114 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1[nH]c2ccccc2c1C(=O)OC
InChI
1S/C12H11NO4/c1-16-11(14)9-7-5-3-4-6-8(7)13-10(9)12(15)17-2/h3-6,13H,1-2H3
JNRXSMOJWKDVHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dimethyl 2,3-indoledicarboxylate is an heterocyclic building block.
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Indole-indolone scaffolds
  • Chemiluminescent agents
  • Antihypertensive agents
  • Inhibitors of blood platelet aggregation and inotropic agents
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)