Documenti fondamentali
369764
Sigma-Aldrich
5-Oxoazelaic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
HO2C(CH2)3CO(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Stringa SMILE
OC(=O)CCCC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C9H14O5/c10-7(3-1-5-8(11)12)4-2-6-9(13)14/h1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
GTCHZEFRDKAINX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)