Key Documents
368121
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H3F
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.577 (lit.)
P. eboll.
204-206 °C/768 mmHg (lit.)
Densità
2.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene is an aryl fluorinated building block.
Applicazioni
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene may be used in the preparation of ligand 5-fluoro-1,3-di(2-pyridyl)benzene, by a Stille reaction with 2-(tri-nbutylstannyl)pyridine.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cyclometallated platinum (ii) complexes of 1, 3-di (2-pyridyl) benzenes for solution-processable WOLEDs exploiting monomer and excimer phosphorescence.
Mroz W, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(24), 8653-8661 (2011)