367931
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
172-176 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
RRKPMLZRLKTDQV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?