Documenti fondamentali
365807
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
96%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CF3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
87-88 °C/38 mmHg (lit.)
Densità
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
SUIZARUATMVYRT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic building block.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)