365793
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
210-212 °C (lit.)
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
Densità
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H
LCISFYAQKHOWBP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?