Documenti fondamentali
363448
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyrophenone
technical grade
Sinonimo/i:
γ-Chlorobutyrophenone, 4-Chloro-1-phenyl-1-butanone
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH2CH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
Beilstein:
878974
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
phenyl
Stringa SMILE
ClCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO/c11-8-4-7-10(12)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
GHEFQKHLHFXSBR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chlorobutyrophenone is a chloro ketone. Preparation of 4-chlorobutyrophenone is reported.
Applicazioni
4-Chlorobutyrophenone may be used in the preparation of silyl enol ether, Z-4-chloro-1-phenyl-1-trimethylsilyloxybut-1-ene. It may be used as starting material in the preparation of 8-arylimidazopyridines.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Neighboring group participation by carbonyl oxygen.
Pasto DJ and Serve MP.
Journal of the American Chemical Society, 87(7), 1515-1521 (1965)
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1863-1863 (1987)
William J Kerr et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(7), 1238-1243 (2008-03-26)
Treatment of commercially available MesMgBr with 1,4-dioxane produces the key Mes(2)Mg reagent in situ which then mediates the deprotonation of ketones to deliver trimethylsilyl enol ethers, at readily accessible temperatures and without any nucleophilic addition, in an expedient and high