Documenti
362956
Sigma-Aldrich
Calcium bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Sinonimo/i:
Ca(TMHD)2
About This Item
Formula condensata:
Ca(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Composizione
Ca, 8.7-11.0% EDTA titration
Impiego in reazioni chimiche
core: calcium
Punto di fusione
221-224 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ca]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ca/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
DOOFPPIHJGRIGW-ATMONBRVSA-L
Applicazioni
Used in the preparation of thin-film superconductors.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 23, 54-54 (1990)