445568
Calcium methoxide
97%
Sinonimo/i:
Calcium dimethoxide
Saggio
97%
Stato
solid
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: calcium
Punto di fusione
>385 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Ca]OC
InChI
1S/2CH3O.Ca/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
AMJQWGIYCROUQF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.