Documenti fondamentali
362247
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene
98%
Sinonimo/i:
Dimethallyl
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)CH2CH2C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.20
Beilstein:
1697948
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
114 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Densità
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
DSAYAFZWRDYBQY-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)