Key Documents
362174
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)dichloropalladium(II)
98%
Sinonimo/i:
Dichloro (norbornadiene)palladium(II), NSC 176915, PdCl2(nbd)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8Cl2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2
InChI
1S/C7H8.2ClH.Pd/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;/h1-4,6-7H,5H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
BNCRZJHZZCMDNP-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Aerobic kinetic resolution of secondary alcohols
  • Kinetic oxidative resolution of 1-phenyl ethanol
  • Oxidative kinetic resolution-Claisen rearrangement sequence
  • Aerobic oxidation of secondary alcohols
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)