361828
4-Fluorophenethylamine
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5072 (lit.)
P. eboll.
50-52 °C/0.15 mmHg (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
CKLFJWXRWIQYOC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter