Documenti fondamentali
361666
Sigma-Aldrich
4-(Heptyloxy)benzoic acid
98%
Sinonimo/i:
4-n -Heptyloxybenzoic acid, p -(Heptyloxy)benzoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6OC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
146 °C (lit.)
Temp. transizione
crystalline phase to isotropic phase 146 °C
nematic phase to smectic phase <92 °C
nematic phase to isotropic phase 98 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-13-9-7-12(8-10-13)14(15)16/h7-10H,2-6,11H2,1H3,(H,15,16)
ZRVIYEJYXIDATJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)
Hyunshun Shin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(7), 2617-2623 (2007-02-14)
The first committed step in lipid A biosynthesis is catalyzed by uridine diphosphate-(3-O-(R-3-hydroxymyristoyl))-N-acetylglucosamine deacetylase (LpxC), a zinc-dependent deacetylase, and inhibitors of LpxC may be useful in the development of antibacterial agents targeting a broad spectrum of Gram-negative bacteria. Here, we