Documenti fondamentali
361321
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4NHCSNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
thiourea
Stringa SMILE
COc1ccccc1NC(N)=S
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)10-8(9)12/h2-5H,1H3,(H3,9,10,12)
HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea is a sulphur compound.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)