361143
Tributyl phosphite
90%, technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
118-125 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOP(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O3P/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?