360058
(Triphenylsilyl)acetylene
98%
Sinonimo/i:
1,1′,1′′-(Ethynylsilylidyne)tris[benzene], Ethynyltriphenylsilane, Triphenylsilylacetylene, Triphenylsilylethyne
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
C#C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16Si/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20/h1,3-17H
WADKYPSVXRWORK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- selenothioic acid S-alkyl esters
- methyl 2-(di{ 3, 5-bis[(triphenylsilyl)ethynyl]phenyl}-phosphino)benzoate
- 2-(di{3,5-bis[(triphenylsilyl)ethynyl]phenyl}-phosphino)benzoic acid
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup