244481
1-(Trimethylsilyl)propyne
99%
Sinonimo/i:
Trimethyl-1-propynylsilane
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
99-100 °C (lit.)
Densità
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1-4H3
DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?