Documenti fondamentali
359947
Sigma-Aldrich
Borohydride, polymer-supported
Sinonimo/i:
(Polystyrylmethyl)trimethylammonium borohydride
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Forma fisica
beads
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carbonyl reactive
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][B-]([H])([H])[H].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C4H12N.BH4/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H4/q+1;-1
LSSMEJCYZMCNIN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reducing agent with greater selectivity than the corresponding alkali borohydrides.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthetic Communications, 19, 805-805 (1989)