Documenti fondamentali
359858
Sigma-Aldrich
3,6-Dichlorophthalic anhydride
98%
Sinonimo/i:
4,7-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H2Cl2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.01
Beilstein:
164697
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H2Cl2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
HEGLMCPFDADCAQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)