Documenti fondamentali
359262
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine hydrochloride)
100-200 mesh, extent of labeling: ~6.5 mmol/g Cl resin loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Stato
powder
Crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
Grado di funzionalizzazione
~6.5 mmol/g Cl resin loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)