Documenti fondamentali
359076
Sigma-Aldrich
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene
≥97%
Sinonimo/i:
Neopentylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.24
Beilstein:
2037544
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
185-186 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
CJGXJKVMUHXVHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)