359068
(−)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
97%
Sinonimo/i:
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, Dimethyl (4R,5R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −54°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
150 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
1.190 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1OC(C)(C)O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)14-5(7(10)12-3)6(15-9)8(11)13-4/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m1/s1
ROZOUYVVWUTPNG-PHDIDXHHSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves