Key Documents
358940
Sigma-Aldrich
6-Heptenoic acid
99%
Sinonimo/i:
6-Heptanoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH2=CH(CH2)4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Beilstein:
1747265
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
222-224 °C (lit.)
Punto di fusione
−6.5 °C (lit.)
Densità
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2H,1,3-6H2,(H,8,9)
RWNJOXUVHRXHSD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
6-Heptenoic acid is a straight-chain terminal alkenoic acid. Electrochemical oxidation of 6-heptenoic acid adsorbed on Pt(111) electrode surface has been reported. Preparation of 6-heptenoic acid has been reported.
Applicazioni
6-Heptenoic acid may be used in the preparation of 6-(iodomethyl)-hexanolide, via iodo-lactonization.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
1, 2, 6-Tribromohexane, 5-Hexenylmagnesium Bromide, and 6-Heptenoic Acid1.
Lamb RC and Ayers PW.
The Journal of Organic Chemistry, 27(4), 1441-1442 (1962)
Electrochemical oxidation of adsorbed alkenoic acids as a function of chain length at Pt (111) electrodes. Studies by cyclic voltammetry, EELS and Auger spectroscopy.
Batina N, et al.
Catalysis Letters, 3(4), 275-297 (1989)
Preparation of seven-membered and medium-ring lactones by iodo lactonization.
Simonot B and Rousseau G.
The Journal of Organic Chemistry, 58(1), 4-5 (1993)