This product is used for various applications, which are typically specific to customer needs. The product description provides information on some common applications.
358738
Tetraoctadecylammonium bromide
98%
Sinonimo/i:
Tetrastearylammonium bromide
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
103-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C72H148N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-69-73(70-66-62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,71-67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)72-68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-72H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
BUXYZRAZWWVKDS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- In the synthesis of modified montmorillonite (MMT) named C72N–MMT, which can be used to prepare protein-based nanocomposite material.[1]
- As an additive in the stabilization of liquid crystalline blue phases for optoelectronic and photonic applications.[2]
- As a model compound in the study of the effect of quaternary ammonium salts in polymeric membranes on the functioning of ion-selective electrodes.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Tetraoctadecylammonium bromide 98% 이 물질이 사용되는 곳이나, 용도가 무엇인지 알 수 있나요? 주로 쓰이는 곳.
1 answer-