Documenti
357944
Sigma-Aldrich
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane
95%
Sinonimo/i:
4-(2-Cyanoethyl)-4-nitropimelonitrile, 3,3′,3″-(Nitromethylidyne)tripropionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)-4-nitroheptanedinitrile, Nitro-tris(2-cyanoethyl)methane, Nitromethanetrispropionitrile
About This Item
Formula condensata:
NO2C(CH2CH2CN)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.23
Beilstein:
1789382
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)C(CCC#N)(CCC#N)CCC#N
InChI
1S/C10H12N4O2/c11-7-1-4-10(14(15)16,5-2-8-12)6-3-9-13/h1-6H2
MUPJJZVGSOUSFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane can be prepared from acrylonitrile and nitromethane using trimethyl phenyl ammonium hydroxide. Tris(2-cyanoethyl)nitromethane is an important building block for the construction of four directional C-core and in the synthesis of dendritic molecule.
Applicazioni
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane may be used as starting reagent in the synthesis of 1-azoniatricyclo-(3,3,3,0)-undecane bromide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 1-azoniatricyclo-(3, 3, 3, 0)-undecane bromide.
Sorm F and Beranek J.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 19(2), 298-304 (1954)
The crystal structure of 2-amino-5, 5'-bis (?-cyanoethyl)-1, 2-pyrrolenineN-oxide monohydrate.
Newkome GR, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 25(9), 569-571 (1995)