Documenti fondamentali
357715
Sigma-Aldrich
2-Ethylpyrrole
technical grade, 90%
Scegli un formato
1 G
CHF 69.40
CHF 69.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 69.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 69.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
164-165 °C/754 mmHg (lit.)
Densità
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCc1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H9N/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5,7H,2H2,1H3
XRPDDDRNQJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Ethylpyrrole is a monosubstituted alkyl pyrrole. Stochastic, Rothemund-type condensation of pyrrole, 2-ethylpyrrole and arylaldehyde yields 3-ethyl-substituted inverted porphyrin, which readily converts to 3-(1′-hydroxyethyl)- and 3-acetyl-inverted porphyrins.[1] 2-Ethylpyrrole is a conjugated five-membered heterocyclic flavor compound and its photooxidation reactivity was investigated.[2]
Applicazioni
2-Ethylpyrrole may be used in the preparation of 1-(3-methoxyphenyl)-2-ethylpyrrole.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyrrole reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
131709
Pyrrole
Reactivity on photooxidation of selected five-membered heterocyclic flavor compounds.
Chen C-W and Ho C-T.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(8), 2078-2080 (1996)
Application of 2-ethylpyrrole for a direct synthesis of 3-substituted inverted porphyrins.
Schmidt I and Chmielewski PJ.
Tetrahedron Letters, 42(36), 6389-6392 (2001)
Jon C Antilla et al.
The Journal of organic chemistry, 69(17), 5578-5587 (2004-08-17)
This paper details the copper-catalyzed N-arylation of pi-excessive nitrogen heterocycles. The coupling of either aryl iodides or aryl bromides with common nitrogen heterocycles (pyrroles, pyrazoles, indazoles, imidazoles, and triazoles) was successfully performed in good yield with catalysts derived from diamine