Documenti fondamentali
357383
Sigma-Aldrich
Platinum-iridium alloy 70:30
wire, diam. 0.5 mm
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101711
ID PubChem:
Stato
wire
Composizione
Iridium, 30 wt. %
Platinum, 70 wt. %
Diametro
0.5 mm
Stringa SMILE
[Ir].[Pt]
InChI
1S/Ir.Pt
HWLDNSXPUQTBOD-UHFFFAOYSA-N
Quantità
440 mg = 10 cm; 2.2 g = 50 cm
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Platinum/Iridium wire, Pt 90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
GF24889562
Platinum/Iridium
Platinum wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267201
Platinum
Articoli
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.