Documenti fondamentali
35246
Sigma-Aldrich
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene
technical, ≥95% (GC)
Sinonimo/i:
1,3-Dichloro-2-dichloromethylbenzene, 2,6-Dichlorobenzal chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4Cl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.92
Beilstein:
908809
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥95% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.588
P. ebollizione
124-126 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.520 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H
QQPXXHAEIGVZKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene is a halogenated hydrocarbon.
Applicazioni
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)