Documenti fondamentali
349992
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzyl cyanide
97%
Sinonimo/i:
2-Aminophenylacetonitrile
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
69-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5,10H2
LMDPYYUISNUGGT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Aminobenzyl cyanide may be used in the preparation of oxindole.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The chemistry of oxindole.
W C SUMPTER
Chemical reviews, 37, 443-479 (1945-12-01)