348317
4-Methylphthalic anhydride
95%
Sinonimo/i:
5-Methyl-2-benzofuran-1,3-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
95%
P. ebollizione
295 °C (lit.)
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H6O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h2-4H,1H3
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?