Documenti fondamentali
348074
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 52.90
CHF 52.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 52.90
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 52.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
118-120 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
KMQWNQKESAHDKD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde is a halogen substituted benzaldehyde.
Applicazioni
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde may be used in the synthesis of substituted α-cyanocinnamic acid, via Knoevenagel condensation reaction.[1] It may be used in the synthesis of 2-(2-benzimidazolyl)-3-(2-chloro-4-fluorophenyl)acrylonitrile.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Biological activity and DNA binding studies of 2-substituted benzimidazo [1, 2-a] quinolines bearing different amino side chains.
Perin N, et al.
MedChemComm, 4(12), 1537-1550 (2013)
Thorsten W Jaskolla et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(34), 12200-12205 (2008-08-30)
Matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) has become an enabling technology for the fields of protein mass spectrometry (MS) and proteomics. Despite its widespread use, for example, in protein identification via peptide mass fingerprinting, a comprehensive model for the generation of
Articoli
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.