Key Documents
347469
Sigma-Aldrich
1,4-Difluorobenzene-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Perdeutero-p-difluorobenzene
About This Item
Formula condensata:
C6D4F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
Densità
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(F)c([2H])c([2H])c1F
Confezionamento
Packaged in prescored ampules
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)