347329
Ethyl (R)-(−)-3-hydroxybutyrate
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −46°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?