Documenti
346411
Sigma-Aldrich
Poly[1-[4-(3-carboxy-4-hydroxyphenylazo)benzenesulfonamido]-1,2-ethanediyl, sodium salt]
technical grade
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CH[NHSO2C6H4N=NC6H3(OH)CO2Na]-]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1C(=O)O[Na])\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC=C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3