Documenti fondamentali
346314
Sigma-Aldrich
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol
95%
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2C6H4SC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
96-98 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
thioether
Stringa SMILE
NCc1ccccc1Sc2ccccc2CO
InChI
1S/C14H15NOS/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,16H,9-10,15H2
HLAFSNJRKZLMPT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)