Documenti fondamentali
345091
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonate
99%
Sinonimo/i:
Tetrabutylammonium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tetrabutylammonium salt
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(CF3SO3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.53
Beilstein:
4172978
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
99%
Punto di fusione
112-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHF3O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-16H2,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
YNJQKNVVBBIPBA-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)