Documenti
344729
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-3-methylpiperidine
99%
Sinonimo/i:
1-(3-Methyl-1-piperidinyl)-ethanone, 1-Acetyl-3-pipecoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
239 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCN(C1)C(C)=O
InChI
1S/C8H15NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h7H,3-6H2,1-2H3
XKFPNHDGLSYZRC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Acetyl-3-methylpiperidine may be employed as piperidine ligand to investigate the enzymatic activity and three-dimensional structure non-peptide ligand-cyclophilin complexes.
Reactant for:
Regioselective amidyl radical cyclization
Regioselective oxidation of cyclic amino compounds
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
George Kontopidis et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 60(Pt 3), 479-485 (2004-03-03)
Piperidine ligands are described that provide the first examples of non-peptidic ligand structures for the cyclophilin family of proteins. Crystal structures of two ligand complexes are compared with the unliganded protein and show ligand-induced changes in side-chain conformation and water