Key Documents
343145
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) iodide
95%, powder
About This Item
Formula condensata:
CoI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.74
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
Punto di fusione
>515 °C (lit.)
Densità
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)