Documenti fondamentali
1.07835
Supelco
Antimony(III) oxide
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O3Sb2
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-175-0
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.0% (bromometric)
Stato:
solid
Solubilità:
2.70 mg/L
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
13.3 hPa ( 660 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (bromometric)
Stato
solid
Potenza
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤1% Matter insoluble in tartaric acid
Dimensione particelle
1-3 μm (D 50)
P. ebollizione
1550 °C/1013 hPa
Punto di fusione
656 °C (sublimed)
Solubilità
2.70 mg/L
Densità
5.4 g/cm3
Densità bulk
800‑1300 kg/m3
Cationi in tracce
Al: ≤20 ppm
As: ≤500 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤50 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤20 ppm
Na: ≤20 ppm
Pb: ≤500 ppm
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Sb+3].[Sb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Kirkwood-Buff Analysis of Binary and Ternary Systems Consisting of Alcohols (Methanol, Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol), Water, and n-Hexane to Understand the Formation of Surfactant-Free Microemulsions.: This research elucidates the molecular interactions in microemulsions involving 1-Propanol, offering insights into its use in creating stable, surfactant-free systems (Seo et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Matter insoluble in tartaric acid: ≤ 1.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
As (Arsenic): ≤ 500 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 20 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 20 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Pb (Lead): ≤ 500 ppm
Particle size (D 50): 1.0 - 3.0 µm
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1