Documenti
342149
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hexachloroplatinate(IV)
Sinonimo/i:
Bis(tetrabutylammonium)hexachloroplatinate
About This Item
Formula condensata:
{[CH3(CH2)3]4N}2PtCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
892.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
225 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.6ClH.Pt/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;6*1H;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
SSHOYKZPYIRFFY-UHFFFAOYSA-H
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1