341398
Lithium-7Li hydroxide monohydrate
97 atom % 7Li
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % 7Li
Saggio
≥99.9% (titration)
Forma fisica
solid
Densità
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[7Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1+0;;
GLXDVVHUTZTUQK-GLJCYROLSA-M
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1