Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 85.20 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 311.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CCCCCC)CCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
InChI key
YCYMCMYLORLIJX-SNVBAGLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitory astrocytes-modulating agent that exerts glioprotective effects in cultures and in vivo by decreasing intracellular and extracellular S100B levels.
ONO-2506 (arundic acid; (R)-2-propyloctanoic acid) is an inhibitory astrocytes-modulating agent that exerts glioprotective effects against amyloid-β-peptide (Aβ)-induced glial death in astrocyte cultures (50 μM ONO-2506 against 200 μM Aβ25-35, 24 hr; 1321N1 astrocytes) by decreasing both the intracellular and extracellular S100B levels. Blockade of astrocytic activation by ONO-2506 in vivo is shown to offer therapeutic efficacy in animal models of normal tension glaucoma (10 mg/kg po. mice), spinal cord injury (20 mg/kg/d ip or iv rats), brain seizure, ischemic stroke (10 mg/kg/d ip or iv rats), and Parkinson′s disease (30 mg/kg ip mice).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description pharmaceutical impurity standard | description ≥98% (HPLC) | description 98% |
| form oil | form - | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| color colorless to yellow | color - | color white to beige | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?