Documenti fondamentali
341320
Sigma-Aldrich
Hydroquinine hydrobromide hydrate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26N2O2 · HBr · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.34 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D −100°, c = 1.9 in H2O
Stringa SMILE
O.Br.CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2.BrH.H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3;1H;1H2/t13-,14-,19-,20-;;/m0../s1
IWSVSZYIGVGHCN-QTEGFKMESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)