Documenti fondamentali
341126
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)[1,4-bis(diphenylphosphino)butane]rhodium(I) tetrafluoroborate
Scegli un formato
100 MG
CHF 125.00
CHF 125.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 125.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H36BF4P2Rh
Numero CAS:
Peso molecolare:
708.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 125.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)CP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C28H28P2.C7H8.BF4.Rh/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
FVKIJNAEINIHMG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains up to 1 mole acetone of crystallization
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Baptiste Joalland et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(22), 8654-8660 (2020-03-25)
Radio amplification by stimulated emission of radiation (RASER) was recently discovered in a low-field NMR spectrometer incorporating a highly specialized radio-frequency resonator, where a high degree of proton-spin polarization was achieved by reversible parahydrogen exchange. RASER activity, which results from