Documenti fondamentali
340847
Sigma-Aldrich
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine
97%
Sinonimo/i:
3-Chlorophenethylamine
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.549 (lit.)
P. ebollizione
111-113 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
NCCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5,10H2
NRHVNPYOTNGECT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine (3-Chlorophenethylamine) was used in preparation of phenylacetaldehyde by a proton abstraction process.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Amine oxidases.
Knowles PF and Dooley DM.
Metal Ions in Biological Systems, 30, 361-361 (1994)