Documenti fondamentali
340677
Sigma-Aldrich
Lithium phenylacetylide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
(Phenylethynyl)lithium
About This Item
Formula condensata:
C6H5C≡CLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.91 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
[Li]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.Li/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H;
QQONVLVTCMNCTJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)