Documenti
357510
Sigma-Aldrich
Phenylethynylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
(2-Phenylethynyl)magnesium bromide, (Phenylethynyl)magnesium bromide (6CI), Bromo(2-phenylethynyl)magnesium, Bromo(phenylethynyl)magnesium, Phenylacetylenemagnesium bromide
About This Item
Formula condensata:
C8H5MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
1.018 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Mg]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.BrH.Mg/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H;1H;/q;;+1/p-1
KELYMAJHHHGLIW-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup