Documenti
339962
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cc1cc(C)nc(O)n1
InChI
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
IFXXETYYSLJRNF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine hydrochloride was employed in the stereoselective synthesis of meso-N,N′-dicarbethoxy-2,4-diaminopentane and meso-2,4-diaminopentane.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereoselective synthesis of meso-N, N'-dicarbethoxy-2, 4-diaminopentane and meso-2, 4-diaminopentane.
Hutchins RO and Maryanoff BE.
The Journal of Organic Chemistry, 37(11), 1829-1830 (1972)